Tisk…
1-Bromooctadecane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
190021000 190025000 190020025
ACRO190021000EA 1120 CZK
ACRO190021000 ACRO190025000 ACRO190020025
1-Bromooctadecane 96%
1-Bromooctadecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₆CH₃
MDL Number: MFCD00000231
CAS číslo: 112-89-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 31 °C
GC ≥95 %