1-Bromononane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
1-Nonyl bromide
A10577.14
A10577.22
A10577.36
A10577.14EA
1170
CZK
A10577.14
A10577.22
A10577.36
1-Bromononane ≥99%
1-Bromononane
Purity: 99%
CAS No.: 693-58-3
Molecular Formula: CH3(CH2)8Br
Formula Weight: 207.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 1733632
MDL No.: MFCD00000278
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₇CH₃ Bod varu: 200…201 °C Bod tání: –29 °C Hustota: 1,086 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000278 CAS číslo: 693-58-3 EINECS: 211-755-2 |