Tisk…
1-Bromononane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Nonyl bromide
107200250 107201000 107205000
ACRO107200250EA 1080 CZK
ACRO107200250 ACRO107201000 ACRO107205000
1-Bromononane 97%
1-Bromononane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Bod varu: 201 °C (760 mmHg)
Bod tání: -29 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000278
CAS číslo: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22
BSC Certification Passes