Tisk…
1-Bromohexane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01603.0100 8.01603.0500
8.01603.0100EA 949 CZK
8.01603.0100 8.01603.0500
1-Bromohexane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromohexane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000271
CAS číslo: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 165.07 g/mol
Boiling Point 154 - 158 °C
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4478 (20 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)