1-Bromohexane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Hexyl bromide
A15166.0C
A15166.0E
A15166.22
A15166.36
A15166.0CEA
20420
CZK
A15166.0C
A15166.0E
A15166.22
A15166.36
1-Bromohexane ≥99%
1-Bromohexane
Purity: 99%
CAS No.: 111-25-1
Molecular Formula: CH3(CH2)5Br
Formula Weight: 165.08
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4475
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1731290
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000271
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₄CH₃ MW: 165.07 Bod varu: 156 °C Bod tání: –85 °C Hustota: 1.176 Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000271 CAS číslo: 111-25-1 EINECS: 203-850-2 UN: 1993 ADR: 3 III |