Tisk…
1-Bromohexane 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Hexyl bromide
107040025 107045000 107040100
ACRO107040025EA 5040 CZK
ACRO107040025 ACRO107045000 ACRO107040100
1-Bromohexane 99+%
1-Bromohexane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
MW: 165.07
Bod varu: 154…158 °C (760 mmHg)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 1.17 g/cm³
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000271
CAS číslo: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≤0.5 % Hexanol
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.1 % (as HBr)