1-Bromoheptane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14031.0B
A14031.0I
A14031.30
A14031.0BEA
3750
CZK
A14031.0B
A14031.0I
A14031.30
1-Bromoheptane ≥98%
1-Bromoheptane
Purity: 98+%
CAS No.: 629-04-9
Molecular Formula: CH3(CH2)6Br
Formula Weight: 179.11
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4499
Odour: Recognizable
Melting Point: -58°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1697160
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000273
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₅CH₃ Bod varu: 179…180 °C Bod tání: –58 °C Hustota: 1,139 Bod vzplanutí: 60 °C (140 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000273 CAS číslo: 629-04-9 EINECS: 211-068-8 UN: 1993 ADR: 3,III |