Tisk…
1-Bromoheptane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
107032500 107030010
ACRO107032500EA 1760 CZK
ACRO107032500 ACRO107030010
1-Bromoheptane 99%
1-Bromoheptane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
Bod varu: 180 °C (760 mmHg)
Bod tání: –58 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000273
CAS číslo: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4489 to 1.4509 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)