Tisk…
1-Bromododecane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
16970-1L 16970-250ML
SIAL16970-1LEA 3830 CZK
SIAL16970-1L SIAL16970-250ML
1-Bromododecane, Sigma-Aldrich®
1-Bromododecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000225
CAS číslo: 143-15-7
EINECS: 205-587-9
Merck Index: 13,05406