1-Bromododecane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10600.0B
A10600.0I
A10600.30
A10600.0BEA
3710
CZK
A10600.0B
A10600.0I
A10600.30
1-Bromododecane ≥98%
1-Bromododecane
Purity: 98%
CAS No.: 143-15-7
Molecular Formula: C12H25Br
Formula Weight: 249.24
Flash Point: 146°(294°F)
Refractive Index: 1.4580
Odour: Weak
Melting Point: -10°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 506159
Merck Reference: 14,5389
MDL No.: MFCD00000225
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃ Bod varu: 276 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1,040 Bod vzplanutí: 146 °C (294 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000225 CAS číslo: 143-15-7 EINECS: 205-587-9 Merck Index: 14,5389 |