Tisk…
1-Bromododecane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
106910010 106912500 106910025
ACRO106910010EA 4010 CZK
ACRO106910010 ACRO106912500 ACRO106910025
1-Bromododecane 98%
1-Bromododecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Bod varu: 134…135 °C (6 mmHg)
Bod tání: 11…9 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000225
CAS číslo: 143-15-7
EINECS: 205-587-9
Merck Index: 13,05406
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤125 APHA