Tisk…

1-Bromodecane 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Decyl bromide

163600010 163605000
ACRO163600010EA 3830 CZK
ACRO163600010 ACRO163605000
1-Bromodecane 98%
1-Bromodecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221,18 g/mol
Bod varu: 238 °C (1013 hPa)
Bod tání: –29,6 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000221
CAS číslo: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC 97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR