Tisk…
1-Brombutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01602.0100 8.01602.0500
8.01602.0100EA 835 CZK
8.01602.0100 8.01602.0500
1-Brombutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000260
CAS číslo: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.6 g/l (30 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 137.02 g/mol
Boiling Point 100 - 104 °C
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 18.3 °C
Refractive Index 1.4394 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 6.6 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C