Tisk…
1,9-Dibromononane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Nonamethylene dibromide
A14324.09 A14324.14 A14324.18
A14324.09EA 1440 CZK
A14324.09 A14324.14 A14324.18
1,9-Dibromononane ≥97%
1,9-Dibromononane
Purity: 97% CAS No.: 4549-33-1 Molecular Formula: C9H18Br2 Formula Weight: 286.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4965 Boiling Point: 285-288° Beilstein Reference: 1737598 MDL No.: MFCD00000279
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
MW: 286,05 g/mol
Bod varu: 285…288 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,410
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000279
CAS číslo: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0