Tisk…
1,9-Dibromononane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
112870050 112870250
ACRO112870050EA 1090 CZK
ACRO112870050 ACRO112870250
1,9-Dibromononane 97%
1,9-Dibromononane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,40 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000279
CAS číslo: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)