1,8-Dibromooctane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Octamethylendibromide
A15651.14
A15651.18
A15651.22
A15651.30
A15651.14EA
1680
CZK
A15651.14
A15651.18
A15651.22
A15651.30
1,8-Dibromooctane ≥98%
1,8-Dibromooctane
Purity: 98%
CAS No.: 4549-32-0
Molecular Formula: Br(CH2)8Br
Formula Weight: 272.02
Flash Point:
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br MW: 272,02 g/mol Bod varu: 270…272 °C Bod tání: 15…16 °C Hustota: 1,468 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000277 CAS číslo: 4549-32-0 EINECS: 224-912-5 |