Tisk…
1,8-Dibromooctane 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Octamethylendibromide
112880100 112880500 112882500
ACRO112880100EA 1320 CZK
ACRO112880100 ACRO112880500 ACRO112882500
1,8-Dibromooctane 98%
1,8-Dibromooctane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
MW: 272,02 g/mol
Bod varu: 270…272 °C (760 mmHg)
Bod tání: 15…16 °C
Hustota: 1,46 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000277
CAS číslo: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4981 to 1.5001 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %