1,6-Dibromohexane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Hexamethylen dibromide
A13417.22
A13417.36
A13417.22EA
930
CZK
A13417.22
A13417.36
1,6-Dibromohexane ≥97%
1,6-Dibromohexane
Purity: 97+%
CAS No.: 629-03-8
Molecular Formula: Br(CH2)6Br
Formula Weight: 243.98
Flash Point:
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br Bod varu: 242…244 °C Bod tání: –2 °C Hustota: 1,610 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000272 CAS číslo: 629-03-8 EINECS: 211-067-2 UN: 3082 ADR: 9,III |