Tisk…
1,6-Dibromohexane 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Hexamethylen dibromide
112811000 112815000 112810025
ACRO112811000EA 1340 CZK
ACRO112811000 ACRO112815000 ACRO112810025
1,6-Dibromohexane 98%
1,6-Dibromohexane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Bod varu: 243 °C (760 mmHg)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,58 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000272
CAS číslo: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5056 to 1.5076 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)