1,5-Dibromopentane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18465.0E
A18465.22
A18465.36
AB115316.0500
A18465.0EEA
14010
CZK
A18465.0E
A18465.22
A18465.36
ABCRAB115316.0500
1,5-Dibromopentane ≥98%
1,5-Dibromopentane
Purity: 98%
CAS No.: 111-24-0
Molecular Formula: Br(CH2)5Br
Formula Weight: 229.95
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5122
Melting Point: -34°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1209245
MDL No.: MFCD00000268
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br Bod varu: 224 °C Bod tání: –39 °C Hustota: 1,688 Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000268 CAS číslo: 111-24-0 EINECS: 203-849-7 |