Tisk…
1,5-Dibromopentane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155990010 155992500
ACRO155990010EA 9270 CZK
ACRO155990010 ACRO155992500
1,5-Dibromopentane 97%
1,5-Dibromopentane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 1,68 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000268
CAS číslo: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5112 to 1.5132 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %