1,4-Dibromopentane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L09842.14
L09842.22
L09842.14EA
2100
CZK
L09842.14
L09842.22
1,4-Dibromopentane ≥97%
1,4-Dibromopentane
Purity: 97%
CAS No.: 626-87-9
Molecular Formula: C5H10Br2
Formula Weight: 229.95
Flash Point:
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃ Bod varu: 102…103 °C (15 mmHg) Bod tání: –34 °C Hustota: 1,687 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000153 CAS číslo: 626-87-9 EINECS: 210-967-2 |