1,4-Dibromobutane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,4-Dibromo butane
A11669.09
A11669.22
A11669.36
A11669.09EA
841
CZK
A11669.09
A11669.22
A11669.36
1,4-Dibromobutane ≥98%
1,4-Dibromobutane
Purity: 98+%
CAS No.: 110-52-1
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 131°(267°F)
Refractive Index: 1.5186
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 1071199
MDL No.: MFCD00000261
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Bod varu: 194…196 °C Bod tání: –20 °C Hustota: 1,820 Bod vzplanutí: 131 °C (267 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000261 CAS číslo: 110-52-1 EINECS: 203-775-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |