1,4-Dibromobutane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,4-Dibromo butane
161281000
161285000
161280010
ACRO161281000EA
2360
CZK
ACRO161281000
ACRO161285000
ACRO161280010
1,4-Dibromobutane 99%
1,4-Dibromobutane
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Bod varu: 197 °C (760 mmHg) Bod tání: –20 °C Hustota: 1,808 g/cm³ Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000261 CAS číslo: 110-52-1 EINECS: 203-775-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5176 to 1.5196 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +18° to +23° (20°C, 589 nm) (c=0.5, acetone) |