Tisk…
1,3-Dibrompropan 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155041000 155045000 155040025
ACRO155041000EA 3680 CZK
ACRO155041000 ACRO155045000 ACRO155040025
1,3-Dibrompropan 98% stabilizovaný
1,3-Dibromopropane
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂Br
Bod varu: 167 °C (760 mmHg)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 1,989 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000255
CAS číslo: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 400 ppm butylene oxide