1,3-Dibromobutane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24123.14
B24123.22
B24123.14EA
862
CZK
B24123.14
B24123.22
1,3-Dibromobutane ≥98%
1,3-Dibromobutane
Purity: 98%
CAS No.: 107-80-2
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5095
Boiling Point: 173-176°
Beilstein Reference: 1731231
MDL No.: MFCD00000152
Vzorec:
BrH₂CCH₂BrCHCH₃ MW: 215,92 g/mol Bod varu: 173…176 °C Hustota: 1,789 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000152 CAS číslo: 107-80-2 EINECS: 203-520-8 |