Tisk…

1,2-Dibromethan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

03505-100ML 03505-1L 03505-500ML
SIAL03505-100MLEA 1030 CZK
SIAL03505-100ML SIAL03505-1L SIAL03505-500ML
1,2-Dibromethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromoethane
Vzorec: BrH₂CCH₂Br
Bod varu: 131,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000233
CAS číslo: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN: 1605
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03830

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR