Tisk…
1,2-Dibromobutane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20356.30 B20356.18
B20356.30EA 5390 CZK
B20356.30 B20356.18
1,2-Dibromobutane ≥98%
1,2-Dibromobutane
Purity: 98% CAS No.: 533-98-2 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5141 Melting Point: -65° Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1731380 Merck Reference: 14,1566 MDL No.: MFCD00000157
Vzorec: BrH₂CBrCHCH₂CH₃
Bod varu: 166…167 °C
Bod tání: –65 °C
Hustota: 1,789
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000157
CAS číslo: 533-98-2
EINECS: 208-581-4
Merck Index: 14,1566