Tisk…
1,12-Dibromododecane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B21254.06 B21254.14 B21254.22
B21254.06EA 807 CZK
B21254.06 B21254.14 B21254.22
1,12-Dibromododecane ≥98%
1,12-Dibromododecane
Purity: 98% CAS No.: 3344-70-5 Molecular Formula: Br(CH2)12Br Formula Weight: 328.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 215°/15mm Beilstein Reference: 1742763 MDL No.: MFCD00000226
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328,13 g/mol
Bod varu: 215 °C (15 mmHg)
Bod tání: 38…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000226
CAS číslo: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5