Tisk…
1,12-Dibromododecane 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
158450250 158451000 158455000
ACRO158450250EA 2470 CZK
ACRO158450250 ACRO158451000 ACRO158455000
1,12-Dibromododecane 96%
1,12-Dibromododecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328,13 g/mol
Bod varu: 215 °C (15 mmHg)
Bod tání: 37…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000226
CAS číslo: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥95 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %