Tisk…
1,10-Dibromodecane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 1,10-Dibromodecan, Decane, 1,10-dibromo-
A12357.22 A12357.36
A12357.22EA 2870 CZK
A12357.22 A12357.36
1,10-Dibromodecane ≥97%
1,10-Dibromodecane
Purity: 97% CAS No.: 4101-68-2 Molecular Formula: Br(CH2)10Br Formula Weight: 300.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4930 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 157-159°/14mm Beilstein Reference: 506156 MDL No.: MFCD00000222
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
MW: 300,08 g/mol
Bod varu: 157…159 °C (14 mmHg)
Bod tání: 26…30 °C
Hustota: 1,340
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000222
CAS číslo: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0