Tisk…
1,10-Dibromodecane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
112780250 112781000 112785000
ACRO112780250EA 1800 CZK
ACRO112780250 ACRO112781000 ACRO112785000
1,10-Dibromodecane 97%
1,10-Dibromodecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
Bod varu: 160 °C (15 mmHg)
Bod tání: 25…30 °C
Hustota: 1,34 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000222
CAS číslo: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 30 °C
GC ≥96.0 %