Tisk…
1,1-Dibromoethane 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
406480250 406481000
ACRO406480250EA 4860 CZK
ACRO406480250 ACRO406481000
1,1-Dibromoethane 99% stabilizovaný
1,1-Dibromoethane
Vzorec: Br₂HCCH₃
MW: 187,86 g/mol
Bod varu: 107 °C
Bod tání: –0,5 °C
Hustota: 2,06 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041719
CAS číslo: 557-91-5
EINECS: 209-184-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer potassium carbonate