Tisk…
1,1,2,2-Tetrabromethan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
86760-1L 86760-250ML
SIAL86760-1LEA 10460 CZK
SIAL86760-1L SIAL86760-250ML
1,1,2,2-Tetrabromethan, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrabromoethane
Vzorec: Br₂HCCHBr₂
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 2,9656 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000133
CAS číslo: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN: 2504
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM