Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen 98+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
146730010 146730025 146730100
ACRO146730010EA 3590 CZK
ACRO146730010 ACRO146730025 ACRO146730100
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen 98+%, pure
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen
Vzorec: C₁₀H₁₂
Bod varu: 207 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,973 g/cm³
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001733
CAS číslo: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09360
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %