Dusičnan zinečnatý hexahydrát 99 Metals basis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Zinc nitrate hexahydrate
12313.A3
12313.36
12313.A9
12313.A3EA
5390
CZK
12313.A3
12313.36
12313.A9
Dusičnan zinečnatý hexahydrát 99 Metals basis
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Purity: 99%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Vzorec:
ZnN₂O₆·6H₂O MW: 297.49 Bod tání: ∼36 °C Hustota: 2.07 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149889 CAS číslo: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,10144 |