Tisk…
Dusičnan zinečnatý hexahydrát 98%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc nitrate hexahydrate
211660010 211660050 211660051 211662500
ACRO211660010EA 2910 CZK
ACRO211660010 ACRO211660050 ACRO211660051 ACRO211662500
Dusičnan zinečnatý hexahydrát 98%, extra_pure
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Vzorec: ZnN₂O₆·6H₂O
MW: 297.49
Bod tání: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149889
CAS číslo: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,10273
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm