Dusičnan neodymitý hexahydrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12912.18
12912.30
12912.18EA
2810
CZK
12912.18
12912.30
Dusičnan neodymitý hexahydrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dusičnan neodymitý hexahydrát
Purity: 99.9%
CAS No.: 16454-60-7
Molecular Formula: Nd(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 438.34 (330.25anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149799
Vzorec:
N₃NdO₉·6H₂O Bod tání: ∼40 °C Hustota: 2,265 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149799 CAS číslo: 16454-60-7 EINECS: 233-153-9 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,6450 |