Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
61520-100G
61520-500G
61520-100GEA
5400
CZK
61520-100G
61520-500G
Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Dusičnan lantanitý hexahydrát
Vzorec:
La(NO₃)₃·6H₂O Bod varu: 126 °C (rozkl.) Bod tání: 40 °C Hustota: 2,347 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149751 CAS číslo: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,05363 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 10 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 10 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 10 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 50 ppm |