Tisk…
Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44346.14 44346.22 44346.36
44346.14EA 3060 CZK
44346.14 44346.22 44346.36
Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dusičnan lantanitý hexahydrát
Purity: 99.999% CAS No.: 10277-43-7 Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O Formula Weight: 433.01 (324.92anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149751
Vzorec: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433.01
Bod varu: 126
Bod tání: 40 °C
Hustota: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149751
CAS číslo: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,5363