Tisk…
Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12915.36 12915.22
12915.36EA 7520 CZK
12915.36 12915.22
Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dusičnan lantanitý hexahydrát
Purity: 99.9% CAS No.: 10277-43-7 Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O Formula Weight: 433.01 (324.92anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149751
Vzorec: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433.01
Bod varu: 126
Bod tání: 40 °C
Hustota: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149751
CAS číslo: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,5363