Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11267.06
11267.18
11267.30
11267.A1
11267.06EA
876
CZK
11267.06
11267.18
11267.30
11267.A1
Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dusičnan lantanitý hexahydrát
Purity: 99.99%
CAS No.: 10277-43-7
Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 433.01 (324.92anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149751
Vzorec:
La(NO₃)₃·6H₂O MW: 433.01 Bod varu: 126 Bod tání: 40 °C Hustota: 2.347 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149751 CAS číslo: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,5363 |