Tisk…
Dusičnan lantanitý hexahydrát 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
218711000 218715000
ACRO218711000EA 3620 CZK
ACRO218711000 ACRO218715000
Dusičnan lantanitý hexahydrát 98+%
Dusičnan lantanitý hexahydrát
Vzorec: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433,01 g/mol
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40 °C
Hustota: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149751
CAS číslo: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,05363
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %