Tisk…
Dusičnan lantanitý hexahydrát 99.995% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193280050 193281000 193285000
ACRO193280050EA 1180 CZK
ACRO193280050 ACRO193281000 ACRO193285000
Dusičnan lantanitý hexahydrát 99.995% (trace metals basis)
Dusičnan lantanitý hexahydrát
Vzorec: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433.01
Bod varu: 126
Bod tání: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149751
CAS číslo: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %