Tisk…
Dusičnan ceritý hexahydrát 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
218691000 218695000 218690025
ACRO218691000EA 2390 CZK
ACRO218691000 ACRO218695000 ACRO218690025
Dusičnan ceritý hexahydrát 99.5%
Dusičnan ceritý hexahydrát
Vzorec: Ce(NO₃)₃·6H₂O
MW: 434.22
Bod varu: 200
Bod tání: 39
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149631
CAS číslo: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals and/or chunks
Assay ≥99.4 % (CeO2/TREO basis)
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤50 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤35 ppm