Tisk…
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
24957.188EA 2760 CZK
24957.188 24957.268
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Chlorid lantanitý heptahydrát
Vzorec: LaCl₃·7H₂O
Bod varu: < 860 °C (1013 hPa)
Bod tání: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149756
CAS číslo: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %