Tisk…
Chlorid lantanitý heptahydrát analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12219.0100 1.12219.0250
1.12219.0100EA 3910 CZK
1.12219.0100 1.12219.0250
Chlorid lantanitý heptahydrát analytical reagent, Supelco®
Chlorid lantanitý heptahydrát
Vzorec: LaCl₃·7H₂O
Bod varu: ∼860 °C (1013 hPa)
Bod tání: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149756
CAS číslo: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 371.37 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 25 °C)