Tisk…
Chlorid lantanitý heptahydrát 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193271000 193275000
ACRO193271000EA 9310 CZK
ACRO193271000 ACRO193275000
Chlorid lantanitý heptahydrát 99.99% (trace metals basis)
Chlorid lantanitý heptahydrát
Vzorec: LaCl₃·7H₂O
MW: 371.37
Bod tání: 91 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149756
CAS číslo: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %