Tisk…
Chlorid ciničitý pentahydrát 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223691000 223695000
ACRO223691000EA 1430 CZK
ACRO223691000 ACRO223695000
Chlorid ciničitý pentahydrát 98+%, extra pure
Chlorid ciničitý pentahydrát
Vzorec: Cl₄Sn·5H₂O
Bod tání: 56 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149864
CAS číslo: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN: 2440
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Assay ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm