Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
96527-250G 96527-50G
SUPL96527-250GEA 5460 CZK
SUPL96527-250G SUPL96527-50G
Chlorid cínatý dihydrát, Supelco®
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65
Bod varu: 623
Bod tání: 246
Hustota: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861